Principaux documents
GF28666378
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 1.5 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
FE220375
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 286-663-78
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.5 mm