Principaux documents
GF27829806
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.2mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140250
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 278-298-06
Taille × épaisseur
150 mm × 150 mm × 0.2 mm