Principaux documents
GF27598652
Alumina
sputtering target, thickness 5.0 mm, 50 mm diameter, purity 99.5%
Synonyme(s) :
AL609501
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.5%
Forme
sputtering target
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 275-986-52
Diamètre
50 mm
50 mm
Épaisseur
5.0 mm