GF27297805
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
50m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NE075110
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 272-978-05
L × diam.
50 m × 0.25 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.