Principaux documents
GF25702534
Chromium
powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g, min. particle size 38 micron
Synonyme(s) :
CR006025
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
52.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141709
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 257-025-34
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Poids
1000 g
Taille max. des part.
45 μm
pb
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable