Principaux documents
GF25250453
Quartz - fused
tube, outside diameter 23.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
SI617460
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 252-504-53
Longueur
1000 mm
D.E.
23.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm