GF25182042
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT055121
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 251-820-42
Longueur
2 m
Diamètre
0.05 mm