Principaux documents
GF24433848
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Synonyme(s) :
NI030240
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (light tight (lt))
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 244-338-48
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.025 mm