GF23954799
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
ME311100
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 239-547-99
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.125 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.