GF22451408
Carbon
rod, 150mm, diameter 6.35mm, graphite, 100%
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 007921, Charcoal activated
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
100%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 224-514-08
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Taille, diam.
150 mm × 6.35 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable