Principaux documents
GF21709885
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607910
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 217-098-85
Longueur
100 mm
Diamètre
1.0 mm