GF21273937
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 12.7 mm, size 150 × 150 mm, natural
Synonyme(s) :
ME313415
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 212-739-37
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
12.7 mm
Couleur
natural
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.