Principaux documents
GF21110375
Alumina
fiber, tex number 210, length 1 m, filament diameter 0.02mm
Synonyme(s) :
AL605720
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 211-103-75
Longueur
1 m
Diamètre
0.02 mm , filament diameter
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable