Principaux documents
GF20421122
Alumina
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607978
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 204-211-22
Longueur
100 mm
Diamètre
12.7 mm