Principaux documents
GF19270650
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 10 mm diameter
Synonyme(s) :
CU130240
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 192-706-50
Diamètre
10 mm
10 mm
Épaisseur
0.016 mm