Principaux documents
GF18619072
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 8.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
SI637400
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 186-190-72
Longueur
100 mm
D.E.
8.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm