GF14696859
Tungsten
rod, 100mm, diameter 10.0mm, centerless ground, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 007930, W
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 146-968-59
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 10.0 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N