GF14076930
Silicon
rod, 50mm, diameter 5.0mm, crystalline, 100%
Synonyme(s) :
Silicon, SI007910
About This Item
Produits recommandés
Essai
100%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 140-769-30
L × diam.
50 mm × 5.0 mm
pb
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N