Principaux documents
GF13750006
Aluminum/Silicon
foil, Al 99%/Si 1%, thickness 0.075 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
AL050520
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 137-500-06
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.075 mm