Principaux documents
GF13047139
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 5m length, 0.15mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
CU065822
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 130-471-39
Longueur
5 m
Diam. du conducteur
0.15 mm
Épaisseur de l'isolation
0.015 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.