Principaux documents
GF10556423
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.015 mm, size 200 × 200 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
AL010225
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 105-564-23
Taille
200 × 200 mm
Épaisseur
0.015 mm