GF10546398
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
490mm rod, 3mm diameter, extruded
Synonyme(s) :
MG017910
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 105-463-98
L × diam.
490 mm × 3 mm