Principaux documents
GF10534575
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), mesh, nominal aperture 50ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 39ám
Synonyme(s) :
AM328710
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 105-345-75
Taille
250 × 250 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable