GF06407793
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.01 mm, size 25 × 25 mm, oriented uni-axially oriented
Synonyme(s) :
FV301090
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 064-077-93
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.01 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable