Principaux documents
GF05625525
Titanium-chromium alloy, Ti80Cr20
powder, 75micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
TI146010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 056-255-25
Poids
100 g
Taille max. des part.
75 μm