Principaux documents
GF04956598
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
CA006101
About This Item
Code UNSPSC :
12141503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 049-565-98
Poids
200 g
Taille max. des fragments
10 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable