GF03506273
Iron
rod, 200mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.99+%
Synonyme(s) :
Iron, FE007910
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 035-062-73
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × diam.
200 mm × 2.0 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N