GF02974226
Iron
rod, 500mm, diameter 6.35mm, as drawn, soft ingot 99.8%
Synonyme(s) :
Iron, FE007946
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.80%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 029-742-26
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × diam.
500 mm × 6.35 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N