Principaux documents
GF02413011
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 1.0 mm diameter, length 50 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
NJ275150
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 024-130-11
Longueur
50 m
Diamètre
1.0 mm