Principaux documents
GF01933129
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), mesh, nominal aperture 100ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 70ám
Synonyme(s) :
ES308710
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 019-331-29
Taille
250 × 250 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable