GF01660575
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
1000mm tube, 1.96mm outside diameter, 0.37mm wall thickness, 1.22mm inside diameter
Synonyme(s) :
NI027200
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 016-605-75
L × épaisseur
1000 mm × 0.37 mm
D.E. × D.I.
1.96 mm × 1.22 mm