Principaux documents
F6437
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-2-(pentenyl)Ala-OH
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-N-Fmoc-α-4-n-pentylalanine, Fmoc-(R)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)N[C@@](CCCC=C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m1/s1
Clé InChI
MRJFPZWLOJOINV-HSZRJFAPSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable