F12804
2-Fluorophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
pb
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
Pf
16.1 °C (lit.)
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Clé InChI
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F
Point d'éclair (°C)
46 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)