DWKWGW539VTMLA
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Isopropanol (in English, French, Spanish, OSHA), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW539VTMLA
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label Isopropanol (in English, French, Spanish, OSHA)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW539VTMLA
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages