DWKWGW538VTMLME
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Methanol (English, French, Arabic, Wide Neck), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW538VTMLME
About This Item
Caractéristiques
label Methanol (English, French, Arabic, Wide Neck)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW538VTMLME
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages