DWKWGW537VTMLS
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Acetone (in Norwegian, Danish, Swedish, English), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW537VTMLS
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label Acetone (in Norwegian, Danish, Swedish, English)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW537VTMLS
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages