DWKWGF230P
Azlon Square Shouldered Wash Bottles with jet-tip aperture
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
WGF230P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGF230P
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages