DWKCTA0100P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
CTA0100P
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CTA0100P
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages