DWKCT2000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Synonyme(s) :
CT2000P
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CT2000P
Capacité
2000 mL , with +/20mL tolerance
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages