DWKCPS0500P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, capacity 500 mL, class B
Synonyme(s) :
CPS0500P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene cylinder
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CPS0500P
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages