DWKCPB0050P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Synonyme(s) :
CPB0050P
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CPB0050P
Capacité
50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages