DWKBPB0250P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
BPB0250P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
assay range
accuracy: 50 mL
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages