DWKBGG306
Azlon Specimen Container With hinged cap
low-density polyethylene container, capacity 5 mL
Synonyme(s) :
BGG306
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene container
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BGG306
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages