DWKBGE536P
Azlon Dispensing Bottles with retractable pivot nozzle
round bottom, low-density polyethylene, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
BGE536P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene
round bottom
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages