DWKBGE528P
Azlon Dispensing Bottles with retractable pivot nozzle
round bottom, low-density polyethylene, capacity 150 mL
Synonyme(s) :
BGE528P
About This Item
Matériaux
low-density polyethylene
round bottom
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Capacité
150 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages