DWKBGE224P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
BGE224P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
translucent high-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap Plug
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages