DWKBDD312P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 25 mL
Synonyme(s) :
BDD312P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polymethylpentene
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages