DWK374324
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Synonyme(s) :
374324
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene nozzle (2 and 3 mm)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 374324
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
- The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container