DWK11-5200-300
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear vial
Caractéristiques
vial type with Marking Patch with 11-0000-300 inserts
Conditionnement
pkg of 1 packs
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 11-5200-300
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Double ring finish for added closure performance.
- Approved for LC & GC.
- Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.