Principaux documents
D213209
Sigma-Aldrich
Diphenyl-4-pyridylmethane
99%
Synonyme(s) :
4-(Diphenylmethyl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
Pf
124-126 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccncc3
InChI
1S/C18H15N/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-14,18H
Clé InChI
ZWLWOTHDIGRTNE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Silke B Bodendiek et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 106-106 (2012-06-12)
The paucity of specific pharmacological agents has been a major impediment for delineating the roles of gap junction (GJ) channels formed by connexin proteins in physiology and pathophysiology. Here, we used the selective optimization of side activities (SOSA) approach, which